diwodorofosforan potasu ≥99%, crystallised, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
26923.298EA
415
PLN
26923.298
26923.367
diwodorofosforan potasu ≥99%, crystallised, GPR RECTAPUR®
diwodorofosforan potasu
Formuła:
KH₂PO₄ Temp. Wrzenia: ~100 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 253 °C Gęstość: 2,3 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011401 Numer CAS: 7778-77-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-913-4 REACH: 01-2119490224-41 Klasyfikacja Merck : 13,07744 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | Min. 99 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 50 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 50 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 0.02 % |
Fe (Iron) | Max. 100 ppm |