diwodorofosforan potasu 98.0-100.5%, crystallised Ph. Eur.
Dostawca: VWR Chemicals
26922.295EA
369
PLN
26922.295
26922.364
26922.466
diwodorofosforan potasu 98.0-100.5%, crystallised Ph. Eur.
diwodorofosforan potasu
Formuła:
KH₂PO₄ Temp. Wrzenia: ~100 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 253 °C Gęstość: 2,3 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011401 Numer CAS: 7778-77-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-913-4 REACH: 01-2119490224-41 Klasyfikacja Merck : 13,07744 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (calculated on dried substance) | 98.0 - 100.5 % |
Appearance | Conforms (see CoA/CoS) |
Identification A | Passes test |
Identification B | Passes test |
Identification C | Passes test |
Appearance of solution | Passes test |
pH (5 %) | 4.2 - 4.5 |
Reducing substances | Passes test |
Cl (Chloride) | Max. 200 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 300 ppm |
As (Arsenic) | Max. 2 ppm |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Loss on drying (125-130°C) | Max. 2.0 % |
Residual solvents | Passes test |