Drukuj
diwodorofosforan potasu, EMSURE® ISO analysis_for, Supelco®
Dostawca: Merck
Synonim: Monopotassiumphosphate, prim.-Potassium phosphate, Monopotassium phosphate, Potassium phosphate monobasic, Monobasic Potassium Phosphate, Potassium dihydrogen orthophosphate
MQ300
1.04873.0250 1.04873.1000 1.04873.5000 1.04873.9025 1.04873.9050
1.04873.0250EA 138 PLN
1.04873.0250 1.04873.1000 1.04873.5000 1.04873.9025 1.04873.9050
diwodorofosforan potasu, EMSURE® ISO analysis_for, Supelco®
diwodorofosforan potasu
Formuła: KH₂PO₄
MW: 136.09 g/mol
Temp. Wrzenia: ∼100 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 253
Gęstość: 2.3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011401
Numer CAS: 7778-77-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-913-4
REACH: 01-2119490224-41
Klasyfikacja Merck : 13,07744
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 222 g/l (20 °C)
Melting Point 253 °C (decomposition)
Molar Mass 136.08 g/mol
Bulk Density 1200 kg/m3
Density 2.34 g/cm3 (20 °C)
pH 4.4 (50 g/l, H2O, 20 °C)