Drukuj
diwodorofosforan potasu 99,0, crystals, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Synonim: Monopotassiumphosphate, prim.-Potassium phosphate, Monopotassium phosphate, Potassium phosphate monobasic, Monobasic Potassium Phosphate, Potassium dihydrogen orthophosphate
3246-01EA 839 PLN
3246-01 3246-05
diwodorofosforan potasu 99,0, crystals, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
diwodorofosforan potasu
Formuła: KH₂PO₄
MW: 136.09 g/mol
Temp. Wrzenia: ∼100 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 253
Gęstość: 2.3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011401
Numer CAS: 7778-77-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-913-4
REACH: 01-2119490224-41
Klasyfikacja Merck : 13,07744
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Meets ACS Reagent Chemical Requirements = 99.0 %
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.0 %
Assay (KH₂PO₄) (by acidimetry) ≥99.0 %
Insoluble Matter ≤0.01 %
Loss on Drying at 105°C ≤0.2 %
pH of 5% Solution at 25°C 4.1 - 4.5
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Fluoride (F) ≤0.001 %
Nitrogen Compounds (as N) ≤0.001 %
ACS - Sulfate (SO₄) ≤0.003 %
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Lead (Pb) ≤0.001 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Trace Impurities - Arsenic (As) ≤3.000 ppm
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs