diwodorofosforan potasu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12142.0E
A12142.36
A12142.0EEA
1150
PLN
A12142.0E
A12142.36
diwodorofosforan potasu ≥98%
diwodorofosforan potasu
Purity: 98+%
CAS No.: 7778-77-0
Molecular Formula: H2KO4P
Formula Weight: 136.09
Physical Form: Cryst solid
Density: 2.338
Appearance: White
Melting Point: 253°
Merck Reference: 14,7659
MDL No.: MFCD00011401
Formuła:
KH₂PO₄ Temp. Wrzenia: ∼100 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 253 °C Gęstość: 2,338 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011401 Numer CAS: 7778-77-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-913-4 REACH: 01-2119490224-41 Klasyfikacja Merck : 14,7659 |