diwodorofosforan potasu ≥99.0% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Monopotassiumphosphate, prim.-Potassium phosphate, Monopotassium phosphate, Potassium phosphate monobasic, Monobasic Potassium Phosphate, Potassium dihydrogen orthophosphate
Purity: 99.0% min
CAS No.: 7778-77-0
Molecular Formula: H2KO4P
Formula Weight: 136.09
Physical Form: Crystalline
Density: 2.338
Appearance: White
Melting Point: 253°
Solubility: Slightly soluble in water. Insoluble in alcohol
Merck Reference: 14,7659
MDL No.: MFCD00011401
In buffers for pH determination.
Formuła:
KH₂PO₄ MW: 136.09 g/mol Temp. Wrzenia: ∼100 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 253 Gęstość: 2.338 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011401 Numer CAS: 7778-77-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-913-4 REACH: 01-2119490224-41 Klasyfikacja Merck : 14,7659 |