Drukuj
diwodorofosforan potasu 99+% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
424200250 424205000 424200025
ACRO424200250EA 158 PLN
ACRO424200250 ACRO424205000 ACRO424200025
diwodorofosforan potasu 99+% ACS
diwodorofosforan potasu
Formuła: KH₂PO₄
Temp. Wrzenia: ~ 100 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 253 °C
Gęstość: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011401
Numer CAS: 7778-77-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-913-4
REACH: 01-2119490224-41
Klasyfikacja Merck : 13,07744
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to white Crystals
Loss on drying ≤0.2 % (2 g, 105°C, 2 h)
pH 4.1 to 4.5 (5% soln. at 25°C)
Titration with NaOH ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.003 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.01 %