Drukuj
diwodorofosforan potasu 99+%, czysty
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
271080025 271080100
ACRO271080025EA 755 PLN
ACRO271080025 ACRO271080100
diwodorofosforan potasu 99+%, czysty
diwodorofosforan potasu
Formuła: KH₂PO₄
Temp. Wrzenia: ~ 100 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 253 °C
Gęstość: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011401
Numer CAS: 7778-77-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-913-4
REACH: 01-2119490224-41
Klasyfikacja Merck : 13,07744
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals
Loss on drying ≤1 % (105°C)
Titration with NaOH ≥99.0 % (on dried substance)