Drukuj
diwodorofosforan potasu 99+%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Monopotassiumphosphate, prim.-Potassium phosphate, Monopotassium phosphate, Potassium phosphate monobasic, Monobasic Potassium Phosphate, Potassium dihydrogen orthophosphate
205920025 205925000 205920100
ACRO205920025EA 890 PLN
ACRO205920025 ACRO205925000 ACRO205920100
diwodorofosforan potasu 99+%, extra pure
diwodorofosforan potasu
Formuła: KH₂PO₄
MW: 136.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 100
Temp. topnienia: 253 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011401
Numer CAS: 7778-77-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-913-4
REACH: 01-2119490224-41
Klasyfikacja Merck : 13,07744
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals
Loss on drying ≤1.0 % (105°C)
pH 4.2 to 4.7 (1 % at 20°C)
Titration with NaOH ≥99.0 % (on dried substance)
Arsenic (As) ≤3 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm