Drukuj
wodoroortofosforan (V) disodu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: sec-Sodium phosphate, di-Sodium hydrogen orthophosphate, di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous, Sodium hydrogen phosphate, Disodium phosphate, Sodium phosphate dibasic
M-Clarity™ quality level = MQ200
S7907-100G S7907-1KG S7907-500G S7907-5KG
SIALS7907-100GEA 378 PLN
SIALS7907-100G SIALS7907-1KG SIALS7907-500G SIALS7907-5KG
wodoroortofosforan (V) disodu, Sigma-Aldrich®
wodoroortofosforan (V) disodu
Formuła: Na₂HPO₄
MW: 141.96 g/mol
Temp. topnienia: 250
Gęstość: 1.53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003496
Numer CAS: 7558-79-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-448-7
REACH: 01-2119489797-11
Klasyfikacja Merck : 12,08805