Drukuj
wodoroortofosforan (V) disodu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
S0876-100G S0876-1KG S0876-5KG
SIALS0876-100GEA 153 PLN
SIALS0876-100G SIALS0876-1KG SIALS0876-5KG
wodoroortofosforan (V) disodu, Sigma-Aldrich®
wodoroortofosforan (V) disodu
Formuła: Na₂HPO₄
Temp. topnienia: 250 °C
Gęstość: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003496
Numer CAS: 7558-79-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-448-7
REACH: 01-2119489797-11
Klasyfikacja Merck : 12,08805