wodoroortofosforan (V) disodu, anhydrous 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
sec-Sodium phosphate, di-Sodium hydrogen orthophosphate, di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous, Sodium hydrogen phosphate, Disodium phosphate, Sodium phosphate dibasic
A11817.0C
A11817.0E
A11817.30
A11817.36
A11817.A1
A11817.A7
A11817.0CEA
2840
PLN
A11817.0C
A11817.0E
A11817.30
A11817.36
A11817.A1
A11817.A7
wodoroortofosforan (V) disodu, anhydrous 98+%
wodoroortofosforan (V) disodu
Purity: 98+%
CAS No.: 7558-79-4
Molecular Formula: HNa2O4P
Formula Weight: 141.98
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,8659
MDL No.: MFCD00003496
Formuła:
Na₂HPO₄ MW: 141.96 g/mol Temp. topnienia: 250 Gęstość: 1.53 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003496 Numer CAS: 7558-79-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-448-7 REACH: 01-2119489797-11 Klasyfikacja Merck : 14,8659 |