Drukuj
wodorofosforan dipotasu ≥98% ACS, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
P3786-100G P3786-1KG P3786-2.5KG P3786-500G P3786-6X500G P3786-25KG
P3786-100GEA 262 PLN
P3786-100G P3786-1KG P3786-2.5KG P3786-500G P3786-6X500G HONCP3786-25KG
wodorofosforan dipotasu ≥98% ACS, Fluka™
wodorofosforan dipotasu
Formuła: K₂HPO₄
Gęstość: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011383
Numer CAS: 7758-11-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-834-5
Klasyfikacja Merck : 13,07743
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee2dc83ce0381f3a1e1f9b57dbc5d1d8ba841eaa&vid=306136bcf5b49a54c1cce81ed487d64a353d0fd6&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 98.0 %
Water insoluble matter Max. 0.01 %
Loss on drying (105°C) Max. 1.0 %
pH (5 %, 25 °C) 8.5 - 9.6
Iron (Fe) Max. 10 ppm
Sodium (Na) Max. 500 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 30 ppm
Total N Max. 10 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 50 ppm
Appearance of the solution complying