Drukuj
≥99.0% analytical reagent
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim: di-Potassium hydrogen orthophosphate, Dipotassium hydrogenphosphate, Potassium hydrogen phosphate, Dipotassium hydrogen phosphate, Dipotassium Phosphate, Dibasic Potassium Phosphate, Potassium Phosphate, Dibasic, (dipotassium hydrogen phosphate), Potassium phosphate dibasic, Dipotassium phosphate
26931.263EA 182 PLN
26931.263 26931.365 26931.460
≥99.0% analytical reagent
wodorofosforan dipotasu
Formuła: K₂HPO₄
MW: 174.18 g/mol
Temp. topnienia: 340
Gęstość: 2.3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011383
Numer CAS: 7758-11-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-834-5
Klasyfikacja Merck : 13,07743
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee2dc83ce0381f3a1e1f9b57dbc5d1d8ba841eaa&vid=306136bcf5b49a54c1cce81ed487d64a353d0fd6&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99.0 %
pH (20°C; 5 %) 8.7 - 9.3
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Loss on drying (130°C) Max. 1 %
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 30 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm