Drukuj
wodorofosforan dipotasu ≥96%, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim: Potassium hydrogen phosphate
26927.460EA 2710 PLN
26927.460
wodorofosforan dipotasu ≥96%, TECHNICAL
wodorofosforan dipotasu
Formuła: K₂HPO₄
MW: 174,18 g/mol
Temp. topnienia: 340 °C
Gęstość: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011383
Numer CAS: 7758-11-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-834-5
Klasyfikacja Merck : 13,07743
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/42/16640642.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 96 %