Drukuj
, anhydrous, EMPROVE® EXPERT BP, Ph. Eur., USP BiopharmaceuticalProduction, SAFC®
Dostawca: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonim: di-Potassium hydrogen orthophosphate, Dipotassium hydrogenphosphate, Potassium hydrogen phosphate, Dipotassium hydrogen phosphate, Dipotassium Phosphate, Dibasic Potassium Phosphate, Potassium Phosphate, Dibasic, (dipotassium hydrogen phosphate), Potassium phosphate dibasic, Dipotassium phosphate
1.37010.5000 1.37010.9012 1.37010.9029
1.37010.5000EA 0 PLN
1.37010.5000 1.37010.9012 1.37010.9029
, anhydrous, EMPROVE® EXPERT BP, Ph. Eur., USP BiopharmaceuticalProduction, SAFC®
wodorofosforan dipotasu
Formuła: K₂HPO₄
MW: 174.18 g/mol
Temp. topnienia: 340
Gęstość: 2.3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011383
Numer CAS: 7758-11-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-834-5
Klasyfikacja Merck : 13,07743
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee2dc83ce0381f3a1e1f9b57dbc5d1d8ba841eaa&vid=306136bcf5b49a54c1cce81ed487d64a353d0fd6&prid=web&clid=SAPDAM