Drukuj
, anhydrous ≥98%, white powder
Dostawca: MP Biomedicals
Synonim: di-Potassium hydrogen orthophosphate, Dipotassium hydrogenphosphate, Potassium hydrogen phosphate, Dipotassium hydrogen phosphate, Dipotassium Phosphate, Dibasic Potassium Phosphate, Potassium Phosphate, Dibasic, (dipotassium hydrogen phosphate), Potassium phosphate dibasic, Dipotassium phosphate
0215194505 02151945.1 02151945.5 0215194501
ICNA0215194505EA 2790 PLN
ICNA0215194505 ICNA02151945.1 ICNA02151945.5 ICNA0215194501
, anhydrous ≥98%, white powder
wodorofosforan dipotasu
Soluble in water (1g/20 ml); Insoluble to slightly soluble in ethanol; insoluble in alcohol.
Formuła: K₂HPO₄
MW: 174.18 g/mol
Temp. topnienia: 340
Gęstość: 2.3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011383
Numer CAS: 7758-11-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-834-5
Klasyfikacja Merck : 13,07743
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee2dc83ce0381f3a1e1f9b57dbc5d1d8ba841eaa&vid=306136bcf5b49a54c1cce81ed487d64a353d0fd6&prid=web&clid=SAPDAM