Drukuj
wodorofosforan dipotasu, dried 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
A11321.0B A11321.0I A11321.30
A11321.0BEA 1080 PLN
A11321.0B A11321.0I A11321.30
wodorofosforan dipotasu, dried 98+%
wodorofosforan dipotasu
Purity: 98+% CAS No.: 7758-11-4 Molecular Formula: K2HPO4 Formula Weight: 174.18 Merck Reference: 14,7658 MDL No.: MFCD00011383
Formuła: K₂HPO₄
Temp. topnienia: 340 °C
Gęstość: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011383
Numer CAS: 7758-11-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-834-5
Klasyfikacja Merck : 14,7658
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee2dc83ce0381f3a1e1f9b57dbc5d1d8ba841eaa&vid=306136bcf5b49a54c1cce81ed487d64a353d0fd6&prid=web&clid=SAPDAM