Drukuj
ortofosforan (V) sodu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
342483-2.5KG 342483-25G 342483-500G
SIAL342483-2.5KGEA 1440 PLN
SIAL342483-2.5KG SIAL342483-25G SIAL342483-500G
ortofosforan (V) sodu, Sigma-Aldrich®
ortofosforan (V) sodu
Formuła: Na₃O₄P
Gęstość: 2,54 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003510
Numer CAS: 7601-54-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-509-8
Jednostka: 3262
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 12,08808