Drukuj
difosforan tripotasu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Potassium phosphate tribasic, Potassium phosphate
M-Clarity™ quality level = MQ200
P5629-25G P5629-500G P5629-10KG
SIALP5629-25GEA 177 PLN
SIALP5629-25G SIALP5629-500G SIALP5629-10KG
difosforan tripotasu, Sigma-Aldrich®
difosforan tripotasu
Formuła: K₃O₄P
MW: 212.27 g/mol
Temp. topnienia: 1340
Gęstość: 2.564 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036295
Numer CAS: 7778-53-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-907-1
Klasyfikacja Merck : 12,07830