diwodorofosforan potasu, anhydrous ≥99% ACS
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim:
Monopotassiumphosphate, prim.-Potassium phosphate, Monopotassium phosphate, Potassium phosphate monobasic, Monobasic Potassium Phosphate, Potassium dihydrogen orthophosphate
0781-2.5KGEA
1750
PLN
0781-2.5KG
0781-500G
0781-12KG
0781-1KG
0781-50KG
diwodorofosforan potasu, anhydrous ≥99% ACS
diwodorofosforan potasu
Formuła:
KH₂PO₄ MW: 136.09 g/mol Temp. Wrzenia: ∼100 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 253 Gęstość: 2.3 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011401 Numer CAS: 7778-77-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-913-4 REACH: 01-2119490224-41 Klasyfikacja Merck : 13,07744 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Chloride | <0.001% |
Heavy Metals | ≤0.001% |
Insolubles | ≤0.01% |
Iron | ≤0.002% |
Loss on Drying | ≤0.2% |
Nitrogen Compounds | ≤0.001% |
pH (5%, Water) @25 °C | 4.1 - 4.5 |
Purity | ≥99% |
Sodium | ≤0.005% |
Sulphate | ≤0.003% |