difosforan tripotasu, anhydrous 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Potassium phosphate tribasic, Potassium phosphate
41587.30
41587.A1
41587.A7
41587.30EA
790
PLN
41587.30
41587.A1
41587.A7
difosforan tripotasu, anhydrous 97%
difosforan tripotasu
Purity: 97%
CAS No.: 7778-53-2
Molecular Formula: K3PO4
Formula Weight: 212.27
Physical Form: Granular
Density: 2.564
Melting Point: 1340°
Solubility: Soluble in water. Insoluble in alcohol
Merck Reference: 14,7660
MDL No.: MFCD00036295
Formuła:
K₃O₄P MW: 212.27 g/mol Temp. topnienia: 1340 Gęstość: 2.564 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00036295 Numer CAS: 7778-53-2 Numer WE (dawny EINECS): 231-907-1 Klasyfikacja Merck : 14,7660 |