Drukuj
difosforan tripotasu, anhydrous 97%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Potassium phosphate tribasic, Potassium phosphate
387680250 387685000 387680010 387680025 387680100
ACRO387680250EA 177 PLN
ACRO387680250 ACRO387685000 ACRO387680010 ACRO387680025 ACRO387680100
difosforan tripotasu, anhydrous 97%, pure
difosforan tripotasu
Formuła: K₃O₄P
MW: 212.27 g/mol
Temp. topnienia: 1340 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036295
Numer CAS: 7778-53-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-907-1
Klasyfikacja Merck : 12,07830
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder or granules and/or chunks
Titration excess HCl ≥96.0 %