Drukuj
Heksafluorofosforan potasu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
515973-25G 515973-5G
SIAL515973-25GEA 752 PLN
SIAL515973-25G SIAL515973-5G
Heksafluorofosforan potasu, Sigma-Aldrich®
Heksafluorofosforan potasu
Formuła: F₆KP
Temp. topnienia: 575 °C
Gęstość: 2,58 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011412
Numer CAS: 17084-13-8
Numer WE (dawny EINECS): 241-143-0
Jednostka: 3260
ADR: 8,II