Drukuj
Heksafluorofosforan potasu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
200913-1KG 200913-250G 200913-50G
SIAL200913-1KGEA 2550 PLN
SIAL200913-1KG SIAL200913-250G SIAL200913-50G
Heksafluorofosforan potasu, Sigma-Aldrich®
Heksafluorofosforan potasu
Formuła: F₆KP
Temp. topnienia: 575 °C
Gęstość: 2,58 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011412
Numer CAS: 17084-13-8
Numer WE (dawny EINECS): 241-143-0
Jednostka: 3260
ADR: 8,II