Heksafluorofosforan potasu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A12080.0B
A12080.18
A12080.30
A12080.0BEA
2870
PLN
A12080.0B
A12080.18
A12080.30
Heksafluorofosforan potasu ≥98%
Heksafluorofosforan potasu
Purity: 98%
CAS No.: 17084-13-8
Molecular Formula: KPF6
Formula Weight: 184.07
Odour: Odourless
pH: 3.0-7.0
Melting Point: 575°
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011412
Formuła:
F₆KP Temp. topnienia: 575 °C Gęstość: 2,55 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011412 Numer CAS: 17084-13-8 Numer WE (dawny EINECS): 241-143-0 Jednostka: 3260 ADR: 8,II |