Heksafluorofosforan potasu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
40030.22
40030.30
40030.36
40030.22EA
576
PLN
40030.22
40030.30
40030.36
Heksafluorofosforan potasu ≥99%
Heksafluorofosforan potasu
Purity: 99% min
CAS No.: 17084-13-8
Molecular Formula: KPF6
Formula Weight: 184.07
Physical Form: Crystalline
Density: 2.55
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 3.0-7.0
Melting Point: 575°
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011412
Formuła:
F₆KP MW: 184.06 g/mol Temp. topnienia: 575 Gęstość: 2.55 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011412 Numer CAS: 17084-13-8 Numer WE (dawny EINECS): 241-143-0 Jednostka: 3260 ADR: 8 II |