Drukuj
Heksafluorofosforan potasu 99%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
191090010 191090500 191092500 191090025
ACRO191090010EA 2370 PLN
ACRO191090010 ACRO191090500 ACRO191092500 ACRO191090025
Heksafluorofosforan potasu 99%, extra pure
Heksafluorofosforan potasu
Formuła: F₆KP
Temp. topnienia: 575 °C
Gęstość: 2,58 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011412
Numer CAS: 17084-13-8
Numer WE (dawny EINECS): 241-143-0
Jednostka: 3260
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥98.5 %
Loss on drying ≤0.1 % (100°C)
Free fluoride ≤0.5 %