Trimetylofosforan trisodu
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
89063.A1
89063.A7
89063.A1EA
554
PLN
89063.A1
89063.A7
Trimetylofosforan trisodu
Trimetylofosforan trisodu
CAS No.: 7785-84-4
Molecular Formula: (NaPO3)3
Formula Weight: 305.89
Physical Form: Powder
Density: 2.49
Formuła:
Na₃O₉P₃ Temp. topnienia: 588 °C Gęstość: 2,49 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00867826 Numer CAS: 7785-84-4 Numer WE (dawny EINECS): 232-088-3 Klasyfikacja Merck : 14,8696 |