Drukuj
tripolifosforan sodu for BOD determination acc. to DIN 38409-H-51, Supelco®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.06999.1000 1.06999.9025
1.06999.1000EA 289 PLN
1.06999.1000 1.06999.9025
tripolifosforan sodu for BOD determination acc. to DIN 38409-H-51, Supelco®
tripolifosforan sodu
Formuła: Na₅O₁₀P₃
Gęstość: 2,52 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003514
Numer CAS: 7758-29-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-838-7
Klasyfikacja Merck : 12,08846
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (acidimetric, P₂O₅) 57 - 59 %
pH-value (1 %; water) 43382
Fe (Iron) ≤ 0.005 %