difosforan tetrasodowy, bezwodny, tech.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
13439.30
13439.A1
13439.99
13439.30EA
282
PLN
13439.30
13439.A1
13439.99
difosforan tetrasodowy, bezwodny, tech.
difosforan tetrasodowy
CAS No.: 7722-88-5
Molecular Formula: Na4O7P2
Formula Weight: 265.90
Physical Form: Granular
Density: 2.534
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Melting Point: 988°
Solubility: Soluble in water, with slow hydrolysis to sodium orthophosphate
Merck Reference: 14,9240
MDL No.: MFCD00003513
Water softener, metal cleaner, soap and synthetic detergent builder, general sequestering agent, in electrodeposition of metals
Formuła:
Na₄O₇P₂ Temp. topnienia: 988 °C Gęstość: 2,534 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003513 Numer CAS: 7722-88-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-767-1 Klasyfikacja Merck : 14,9240 |