Drukuj
Wodorotlenek sodu, bezwodny ≥98%, grudki, Reagent Grade
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
S5881-1KG S5881-500G S5881-5KG
S5881-1KGEA 281 PLN
S5881-1KG S5881-500G S5881-5KG
Wodorotlenek sodu, bezwodny ≥98%, grudki, Reagent Grade
Wodorotlenek sodu
Formuła: NaOH
Temp. Wrzenia: 1,390 °C (1.013 hPa)
Temp. topnienia: 319 °C
Gęstość: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5
Jednostka: 1823
ADR: 8,II
REACH: 01-2119457892-27
Klasyfikacja Merck : 14,08627
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Vapor Density >1 (vs air)
Assay Min. 98.0 %
Assay of Na₂CO₃ Max. 1.0 %
Appearance of the solution complying
Turbidity of solution Max. 3.5 NTU
Vapor Pressure 3 mmHg ( 37 °C)