Drukuj
Wodorotlenek potasu 85, pellets ACS, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Potash caustic, Caustic potash
221473-2.5KG 221473-500G 221473-1KG 221473-25KG
221473-2.5KGEA 898 PLN
221473-2.5KG 221473-500G 221473-1KG HONC221473-25KG
Wodorotlenek potasu 85, pellets ACS, Fluka™
Wodorotlenek potasu
Formuła: KOH
MW: 56.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 1.327 °C (1.013 hPa)
Temp. topnienia: 360 °C
Gęstość: 2.04 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003553
Numer CAS: 1310-58-3
Numer WE (dawny EINECS): 215-181-3
Jednostka: 1813
ADR: 8 II
REACH: 01-2119487136-33
Klasyfikacja Merck : 12,07806
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 85.0 %
Assay of K₂CO₃ Max. 2.0 %
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Magnesium (Mg) Max. 0.002 %
Sodium (Na) Max. 0.05 %
Nickel (Ni) Max. 0.001 %
Form pellets
Heavy metals (ICP) ACS Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.01 %
Phosphate (PO₄) Max. 5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 0.003 %
Total N Max. 0.001 %
Appearance complying