Drukuj
Wodorotlenek potasu 85.0-100.5%, pellets Ph. Eur.
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Potash caustic, Caustic potash
26670.294EA 404 PLN
26670.294 26670.363 26670.465
Wodorotlenek potasu 85.0-100.5%, pellets Ph. Eur.
Wodorotlenek potasu
Formuła: KOH
MW: 56.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 1320
Temp. topnienia: 360
Gęstość: 2.04 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003553
Numer CAS: 1310-58-3
Numer WE (dawny EINECS): 215-181-3
Jednostka: 1813
ADR: 8 II
REACH: 01-2119487136-33
Klasyfikacja Merck : 12,07806
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (calculated as KOH) 85.0 - 100.5 %
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
pH (20°C; 0,01 %) Min. 10.5
Identification B (K) Passes test
Solution S1 Passes test
Solution S2 Passes test
Appearance of solution Passes test
CO3 (as K2CO3) Max. 2.0 %
Cl (Chloride) Max. 200 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 200 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Na (Sodium) Max. 1.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Residual solvents Passes test
Conforms to Ph.Eur. Passes test