Drukuj
Wodorotlenek potasu ≥85%, grudki, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
26669.368EA 949 PLN
26669.368 26669.266 26669.460 26669.290
Wodorotlenek potasu ≥85%, grudki, GPR RECTAPUR®
Wodorotlenek potasu
Formuła: KOH
MW: 56,11 g/mol
Temp. Wrzenia: 1320 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 360 °C
Gęstość: 2,04 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003553
Numer CAS: 1310-58-3
Numer WE (dawny EINECS): 215-181-3
Jednostka: 1813
ADR: 8,II
REACH: 01-2119487136-33
Klasyfikacja Merck : 12,07806
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 85 %
Total N (Nitrogen) Max. 5 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
CO3 (as K2CO3) Max. 2.0 %
PO4 (Phosphate) Max. 20 ppm
SiO4 (as SiO2) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Al (Aluminium) Max. 10 ppm
Ca (Calcium) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Pb (Lead) Max. 20 ppm