Drukuj
Wodorotlenek potasu 85.0-100.5%, pellets, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytical reagent
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Potash caustic, Caustic potash
26668.263EA 221 PLN
26668.263 26668.296 26668.365 26668.460
Wodorotlenek potasu 85.0-100.5%, pellets, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytical reagent
Wodorotlenek potasu
Formuła: KOH
MW: 56.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 1320
Temp. topnienia: 360
Gęstość: 2.04 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003553
Numer CAS: 1310-58-3
Numer WE (dawny EINECS): 215-181-3
Jednostka: 1813
ADR: 8 II
REACH: 01-2119487136-33
Klasyfikacja Merck : 12,07806
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (calculated as KOH) 85.0 - 100.5 %
Solution in water Passes test
Appearance of solution Passes test Ph.Eur.
Identification B (K) Passes test Ph.Eur.
Solution S1 Passes test Ph.Eur.
Solution S2 Passes test Ph.Eur.
pH (20°C; 0.01 %) Min. 10.5
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 5 ppm
Cl (Chloride) Max. 200 ppm
CO3 (as K2CO3) Max. 1.0 %
PO4 (Phosphate) Max. 5 ppm
SiO4 (as SiO2) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 5 ppm
Al (Aluminium) Max. 10 ppm
Ca (Calcium) Max. 10 ppm
Cu (Copper) Max. 2 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Na (Sodium) Max. 0.5 %
Ni (Nickel) Max. 5 ppm
Pb (Lead) Max. 5 ppm
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test