Drukuj
Wodorotlenek potasu, pellets, pure, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Potash caustic, Caustic potash
MQ200
1.05012.1000 1.05012.5000 1.05012.9050
1.05012.1000EA 177 PLN
1.05012.1000 1.05012.5000 1.05012.9050
Wodorotlenek potasu, pellets, pure, Supelco®
Wodorotlenek potasu
Formuła: KOH
MW: 56.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 1320
Temp. topnienia: 360
Gęstość: 2.04 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003553
Numer CAS: 1310-58-3
Numer WE (dawny EINECS): 215-181-3
Jednostka: 1813
ADR: 8 II
REACH: 01-2119487136-33
Klasyfikacja Merck : 12,07806
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 1130 g/l (20 °C)
Melting Point 360 °C
Molar Mass 56.11 g/mol
Boiling Point 1320 °C
Vapor Pressure (20 °C)
Density 2.04 g/cm3 (20 °C)
pH 14 (56 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material