Drukuj
Wodorotlenek potasu, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
0385.1000EA 277 PLN
0385.1000 0385.5000 0385.9050
Wodorotlenek potasu, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Wodorotlenek potasu
Formuła: KOH
Temp. Wrzenia: 1320 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 360 °C
Gęstość: 2,04 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003553
Numer CAS: 1310-58-3
Numer WE (dawny EINECS): 215-181-3
Jednostka: 1813
ADR: 8,II
REACH: 01-2119487136-33
Klasyfikacja Merck : 12,07806
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay min. 85 %
Aluminium (Al) max. 0.001 %
Calcium (Ca) max. 0.001 %
Sodium (Na) max. 0.5 %
Potassium Carbonate (K2CO3) max. 1.0 %
Silica (SiO2) max. 0.005 %
Trace Impurities (in ppm) Chloride (Cl) max. 5
Trace Impurities (in ppm) Iron (Fe) max. 5
Trace Impurities (in ppm) Nickel (Ni) max. 5
Trace Impurities (in ppm) Heavy Metals (as Pb) max. 5
Trace Impurities (in ppm) Nitrogen Compounds (as N) max. 3
Trace Impurities (in ppm) Phosphate (PO4) max. 5
Trace Impurities (in ppm) Sulfate (SO4) max. 5