Drukuj
Wodorotlenek potasu ≥85%, grudki
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
A18854.36 A18854.0E
A18854.36EA 240 PLN
A18854.36 A18854.0E
Wodorotlenek potasu ≥85%, grudki
Wodorotlenek potasu
Purity: 85% CAS No.: 1310-58-3 Molecular Formula: KOH Formula Weight: 56.11 Odour: Odourless pH: 13,5 Melting Point: 360° Boiling Point: 1320-1324° Merck Reference: 14,7640 UN No.: 1813 MDL No.: MFCD00003553
Formuła: KOH
Temp. Wrzenia: 1320…1324 °C
Temp. topnienia: 360 °C
Gęstość: 2,044
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003553
Numer CAS: 1310-58-3
Numer WE (dawny EINECS): 215-181-3
Jednostka: 1813
ADR: 8,II
REACH: 01-2119487136-33
Klasyfikacja Merck : 14,7640