Wodorotlenek potasu ≥85%, soluble
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Potash caustic, Caustic potash
A16199.36
A16199.0E
A16199.0C
A16199.36EA
201
PLN
A16199.36
A16199.0E
A16199.0C
Wodorotlenek potasu ≥85%, soluble
Wodorotlenek potasu
Purity: 85%
CAS No.: 1310-58-3
Molecular Formula: HKO
Formula Weight: 56.11
Odour: Odourless
pH: 13,5
Melting Point: 360°
Boiling Point: 1320-1324°
Merck Reference: 14,7640
UN No.: 1813
MDL No.: MFCD00003553
Formuła:
KOH MW: 56.11 g/mol Temp. Wrzenia: 1320…1324 °C Temp. topnienia: 360 Gęstość: 2.044 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003553 Numer CAS: 1310-58-3 Numer WE (dawny EINECS): 215-181-3 Jednostka: 1813 ADR: 8 II REACH: 01-2119487136-33 Klasyfikacja Merck : 14,7640 |