Wodorotlenek potasu ≥99.98% (metals basis) 85% min (KOH basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
44273.22
44273.36
44273.22EA
841
PLN
44273.22
44273.36
Wodorotlenek potasu ≥99.98% (metals basis) 85% min (KOH basis)
Wodorotlenek potasu
Purity: 99.98%
CAS No.: 1310-58-3
Molecular Formula: KOH
Formula Weight: 56.11
Physical Form: Pellets
Density: 2.044
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 13,5
Melting Point: 360°
Boiling Point: 1320-1324°
Merck Reference: 14,7640
UN No.: 1813
MDL No.: MFCD00003553
Formuła:
KOH Temp. Wrzenia: 1320…1324 °C Temp. topnienia: 360 °C Gęstość: 2,044 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003553 Numer CAS: 1310-58-3 Numer WE (dawny EINECS): 215-181-3 Jednostka: 1813 ADR: 8,II REACH: 01-2119487136-33 Klasyfikacja Merck : 14,7640 |