Wodorotlenek potasu ≥85% ACS (max. 2% K₂CO₃)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 85% min
CAS No.: 1310-58-3
Molecular Formula: KOH
Formula Weight: 56.11
Physical Form: Pellets
Density: 2.044
pH: 13,5
Melting Point: 360°
Boiling Point: 1320-1324°
Solubility: Soluble in water, alcohol, and glycerol. Slightly soluble in ether
Merck Reference: 14,7640
UN No.: 1813
MDL No.: MFCD00003553
In soap manufacture, in bleaching, as an electrolyte, as an absorbent, in dyestuffs, in liquid fertilizer, in electroplating, as a reagent
Formuła:
KOH Temp. Wrzenia: 1320…1324 °C Temp. topnienia: 360 °C Gęstość: 2,044 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003553 Numer CAS: 1310-58-3 Numer WE (dawny EINECS): 215-181-3 Jednostka: 1813 ADR: 8,II REACH: 01-2119487136-33 Klasyfikacja Merck : 14,7640 |