Drukuj
Wodorotlenek potasu ca. 85%, pellets ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Potash caustic, Caustic potash
424140025 424140250 424145000 424140050 424140251
ACRO424140025EA 638 PLN
ACRO424140025 ACRO424140250 ACRO424145000 ACRO424140050 ACRO424140251
Wodorotlenek potasu ca. 85%, pellets ACS
Wodorotlenek potasu
Formuła: KOH
MW: 56.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 1320 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 360 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003553
Numer CAS: 1310-58-3
Numer WE (dawny EINECS): 215-181-3
Jednostka: 1813
ADR: 8 II
REACH: 01-2119487136-33
Klasyfikacja Merck : 12,07806