Wodorotlenek potasu ca. 85%, płatek, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
232550010
232550050
232550250
ACRO232550010EA
233
PLN
ACRO232550010
ACRO232550050
ACRO232550250
Wodorotlenek potasu ca. 85%, płatek, extra pure
Wodorotlenek potasu
Formuła:
KOH Temp. Wrzenia: 1320 °C (760 mmHg) Temp. topnienia: 360 °C Gęstość: 2,04 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003553 Numer CAS: 1310-58-3 Numer WE (dawny EINECS): 215-181-3 Jednostka: 1813 ADR: 8,II REACH: 01-2119487136-33 Klasyfikacja Merck : 12,07806 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White Flakes |
Titration with HCl | ≥85 % |
Chloride (Cl) | ≤80 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤20 ppm |
Potassium carbonate | ≤1 % (K2CO3) |
Iron (Fe) | ≤4 ppm |
Sodium (Na) | ≤0.9 % (as NaOH) |