Drukuj
Wodorotlenek potasu ∼ 85%, pellets analysis_for
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Potash caustic, Caustic potash
134060010 134060025 134060250 134062500 134060100
ACRO134060010EA 277 PLN
ACRO134060010 ACRO134060025 ACRO134060250 ACRO134062500 ACRO134060100
Wodorotlenek potasu ∼ 85%, pellets analysis_for
Wodorotlenek potasu
Formuła: KOH
MW: 56.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 1320 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 360 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003553
Numer CAS: 1310-58-3
Numer WE (dawny EINECS): 215-181-3
Jednostka: 1813
ADR: 8 II
REACH: 01-2119487136-33
Klasyfikacja Merck : 12,07806
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Pellets
Titration with HCl ≥85 %
Chloride (Cl) ≤70 ppm
Phosphate (PO4) ≤4 ppm
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Potassium carbonate ≤1 % (K2CO3)
Aluminium (Al) ≤10 ppm
Arsenic (As) ≤0.5 ppm
Calcium (Ca) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Nickel (Ni) ≤3 ppm
Silver (Ag) ≤0.5 ppm
Sodium (Na) ≤0.4 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Silicon dioxide (SiO2) ≤5 ppm
Nitrogen compounds (as N) ≤5 ppm