Drukuj
Cyjanian sodu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
185086-100G 185086-500G 185086-5G
SIAL185086-100GEA 163 PLN
SIAL185086-100G SIAL185086-500G SIAL185086-5G
Cyjanian sodu, Sigma-Aldrich®
Cyjanian sodu
Formuła: CNNaO
Temp. topnienia: 550 °C
Gęstość: 1,893 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011121
Numer CAS: 917-61-3
Numer WE (dawny EINECS): 213-030-6
Klasyfikacja Merck : 12,08749