Drukuj
Ponadtlenek potasu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
278904-250G 278904-50G
SIAL278904-250GEA 876 PLN
SIAL278904-250G SIAL278904-50G
Ponadtlenek potasu, Sigma-Aldrich®
Ponadtlenek potasu
Formuła: KO₂
Temp. topnienia: 560 °C
Gęstość: 2,14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00082411
Numer CAS: 12030-88-5
Numer WE (dawny EINECS): 234-746-5
Jednostka: 2466
ADR: 5.1,I