Drukuj
Tlenek dilitu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Lithium oxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
374725-100G 374725-10G
SIAL374725-100GEA 2390 PLN
SIAL374725-100G SIAL374725-10G
Tlenek dilitu, Sigma-Aldrich®
Tlenek dilitu
Formuła: Li₂O
MW: 29.88 g/mol
Temp. topnienia: 1450
Gęstość: 2.013 g/cm³ (25 °C)
Numer MDL: MFCD00016183
Numer CAS: 12057-24-8
Numer WE (dawny EINECS): 235-019-5
Jednostka: 3262
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,05560