Drukuj
azotan rubidu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
289299-10G 289299-50G
SIAL289299-10GEA 309 PLN
SIAL289299-10G SIAL289299-50G
azotan rubidu, Sigma-Aldrich®
azotan rubidu
Formuła: NO₃Rb
Temp. Wrzenia: 578 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 310 °C
Gęstość: 3,11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011193
Numer CAS: 13126-12-0
Numer WE (dawny EINECS): 236-060-1
Jednostka: 1477
ADR: 5.1,III