Drukuj
azotan rubidu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
204269-10G 204269-1G
SIAL204269-10GEA 1550 PLN
SIAL204269-10G SIAL204269-1G
azotan rubidu, Sigma-Aldrich®
azotan rubidu
Formuła: NO₃Rb
Temp. Wrzenia: 578 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 310 °C
Gęstość: 3,11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011193
Numer CAS: 13126-12-0
Numer WE (dawny EINECS): 236-060-1
Jednostka: 1477
ADR: 5.1,III